4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 112 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂B₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151795
CAS nummer: 4151-80-8