2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 22 EUR
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412794
CAS nummer: 214360-62-0