5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 266 EUR
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
Smeltpunt: 125…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010379
CAS nummer: 4341-24-6