2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7173-25G OR7173-5G OR7173-1G
APOSOR7173-25GEA 1540 EUR
APOSOR7173-25G APOSOR7173-5G APOSOR7173-1G
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
2-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425930
CAS nummer: 373384-12-4