3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR7174-1G
OR7174-5G
APOSOR7174-1GEA
29.2
EUR
APOSOR7174-1G
APOSOR7174-5G
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₁H₁₇BO₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03788411 CAS nummer: 858364-78-0 |