trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7177-1G OR7177-5G OR7177-25G OR7177-100G
APOSOR7177-1GEA 16.2 EUR
APOSOR7177-1G APOSOR7177-5G APOSOR7177-25G APOSOR7177-100G
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001719
CAS nummer: 177906-48-8