4-Butoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 22 EUR
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronic acid
4-Butoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427054
CAS nummer: 105365-51-3