4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7181-100G OR7181-25G OR7181-5G
APOSOR7181-100GEA 217 EUR
APOSOR7181-100G APOSOR7181-25G APOSOR7181-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683107
CAS nummer: 209919-30-2