4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 22 EUR
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Smeltpunt: 238…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02683104
CAS nummer: 161950-10-3