3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 87.6 EUR
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BClNO₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03425942
CAS nummer: 458532-98-4