2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01114675
CAS nummer: 128676-84-6