4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 220 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093068
CAS nummer: 374538-04-2