2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 345 EUR
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039015
CAS nummer: 1050510-36-5