3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
OR7193-1G OR7193-5G OR7193-100MG OR7193-250MG
APOSOR7193-1GEA 203 EUR
APOSOR7193-1G APOSOR7193-5G APOSOR7193-100MG APOSOR7193-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
3-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
MW: 192.200 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039016
CAS nummer: 411229-76-0