3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 135 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BCl₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039018
CAS nummer: 175883-61-1