Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7201-1G OR7201-5G
APOSOR7201-1GEA 191 EUR
APOSOR7201-1G APOSOR7201-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formule: C₇H₁₆BBrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631222
CAS nummer: 137297-49-5
UN: 3272
ADR: 3,III