4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 73 EUR
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
Smeltpunt: 227 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074642
CAS nummer: 28611-39-4