4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR7207-1G
OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA
78.9
EUR
APOSOR7207-1G
APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₃BO₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD03452755 CAS nummer: 361543-99-9 |