3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 729 EUR
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Smeltpunt: 235…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01114648
CAS nummer: 301699-39-8