3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
OR7215-25G OR7215-5G
APOSOR7215-25GEA 191 EUR
APOSOR7215-25G APOSOR7215-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 214…217 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093661
CAS nummer: 121124-97-8
UN: 3261
ADR: 8,II