1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 92.1 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260.12 g/mol
Kookpunt: 243 °C
Dichtheid: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052339
CAS nummer: 35779-04-5