4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Heptyloxyphenylboronic acid, 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 4-Heptyloxybenzeneboronic acid
OR7221-1G OR7221-25G OR7221-5G
APOSOR7221-1GEA 22 EUR
APOSOR7221-1G APOSOR7221-25G APOSOR7221-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
4-(Heptyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039169
CAS nummer: 136370-19-9