4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid, 4-n-Hexyloxybenzeneboronic acid
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 22 EUR
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₃
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039027
CAS nummer: 121219-08-7