4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA 22 EUR
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
Smeltpunt: 116…123 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02183525
CAS nummer: 182281-01-2