5-Indoleboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7227-1G OR7227-25G OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA 26.3 EUR
APOSOR7227-1G APOSOR7227-25G APOSOR7227-5G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Smeltpunt: 170…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319013
CAS nummer: 144104-59-6