(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
OR7230-1G OR7230-250MG OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA 70.1 EUR
APOSOR7230-1G APOSOR7230-250MG APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412110
CAS nummer: 126617-98-9