3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methoxymethylphenylboronic acid, (3-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 151 EUR
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412069
CAS nummer: 142273-84-5