4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA 170 EUR
APOSOR7233-25G APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788426
CAS nummer: 279262-11-2