2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 55.5 EUR
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093044
CAS nummer: 163105-89-3