2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 113 EUR
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltpunt: 222…226 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319041
CAS nummer: 223433-45-2