4-(Morpholino)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 24.9 EUR
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltpunt: 126…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095169
CAS nummer: 186498-02-2