4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 22 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₃
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00982004
CAS nummer: 121554-09-4