4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 22 EUR
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039035
CAS nummer: 146449-90-3