(-)-Cotinine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7251T-1G OR7251T-250MG
APOSOR7251T-1GEA 865 EUR
APOSOR7251T-1G APOSOR7251T-250MG
(-)-Cotinine
(-)-Cotinine
A major metabolite of nicotine in humans.
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Kookpunt: 145…150 °C/3mmHg
Smeltpunt: 48…50 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077696
CAS nummer: 486-56-6
EINECS: 207-634-9