2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 95 EUR
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427191
CAS nummer: 134896-34-7