8-Nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7258-25G OR7258-5G OR7258-1G
APOSOR7258-25GEA 87.9 EUR
APOSOR7258-25G APOSOR7258-5G APOSOR7258-1G
8-Nitroquinoline
8-Nitroquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₂
Smeltpunt: 89…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006806
CAS nummer: 607-35-2
EINECS: 210-135-9