Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 162 EUR
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Formule: C₁₀H₁₄BNO₂
Smeltpunt: 91…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425979
CAS nummer: 845885-86-1