Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7260-1G OR7260-5G
APOSOR7260-1GEA 0 EUR
APOSOR7260-1G APOSOR7260-5G
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Formule: C₈H₁₀BNO₂
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075749
CAS nummer: 131534-65-1