5-Pyrimidineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 22 EUR
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03002366
CAS nummer: 109299-78-7