3-Quinolineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
OR7263-5G OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA 22 EUR
APOSOR7263-5G APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Smeltpunt: 191…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02183527
CAS nummer: 191162-39-7