2,3-Dimethylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 26.3 EUR
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophene
2,3-Dimethylthiophene
Formule: C₆H₈S
MW: 112.2 g/mol
Kookpunt: 141…142 °C
Smeltpunt: –49 °C
Dichtheid: 1.0021
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130081
CAS nummer: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3 III