2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trivinylcyclotriboroxan - Pyridine Complex
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 110 EUR
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formule: C₁₁H₁₄B₃NO₃
MW: 240.67 g/mol
Kookpunt: 78…80 °C
Smeltpunt: 44…52 °C
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03839440
CAS nummer: 95010-17-6