N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 250 EUR
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1631-29-4