1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 132 EUR
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00022567
CAS nummer: 4067-01-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III