1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 213 EUR
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₄H₉NO₂
Smeltpunt: 112…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019715
CAS nummer: 3369-39-9