3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR7300-10G
OR7300-5G
OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA
45.4
EUR
APOSOR7300-10G
APOSOR7300-5G
APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Formule:
C₆H₅BrClN Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD06797804 CAS nummer: 96558-78-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |