1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7302-1G OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA 537 EUR
APOSOR7302-1G APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₀H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047116
CAS nummer: 7300-93-8