Aluminium bromide, anhydrous
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 191 EUR
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminium bromide, anhydrous
Aluminium bromide
Formule: AlBr₃
Kookpunt: 265 °C
Smeltpunt: 97 °C
Dichtheid: 3,205 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003421
CAS nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II