4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Acetyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 46.8 EUR
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Smeltpunt: 281…284 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00230828
CAS nummer: 114691-92-8