2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7336-1G OR7336-5G OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7336-1G APOSOR7336-5G APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01319043
CAS nummer: 139962-95-1